Learn More
Carvédilol-d3, TRC
Code produit 30352942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30352942 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30352942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1846271MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Carvedilol-methyl-d3
CAS 1020719-25-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 2H3 H23 N2 O4
Quantité 1 mg
Synonyme 2-Propanol, 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]- (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-[2-(methoxy-d3)phenoxy]ethyl]amino]-2-propanol (ACI), 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]ethylamino]propan-2-ol, Carvedilol-d3, Carvedilol-D3 (methoxy-D3)
Formule InChI InChI=1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
Nom IUPAC 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[2-[2-(triduutérométhoxy)phénoxy]éthylamino]propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 409.49
Poids de la formule 409.2081
Pourcentage de pureté >95