Learn More
(-)-Carvéol, mélange d’isomères, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489067
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489067 10 g -
11499067 50 g -
11409077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20636.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-48-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
It is a terpene that inhibits mammary carcinogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cʼest un terpène qui inhibe la carcinogenèse mammaire.
Solubilité
Partiellement solubles dans l’eau. Soluble dans lʼalcool, lʼéthanol et le DMSO.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-48-9
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00869995,MFCD00062993
Clé InChI BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carveol, p-mentha-6,8-dien-2-ol, p-mentha-1,8-dien-6-ol, 1-methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-ol, 2-cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-1-methylethenyl, p-mentha-1 6 ,8-dien-2-ol, 5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, --carveol, l-carveol, 2-methyl-5-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-ol
CID PubChem 7438
ChEBI CHEBI:23046
Nom IUPAC 2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Carveol
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.96
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 98°C (209°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 10 g
Beilstein 6269416
Informations sur la solubilité Partly soluble in water. Soluble in alcohol,ethanol and DMSO.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 97%