Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de Cary Blair avec indicateur
Description
Prélevez, conservez et récupérez les pathogènes bactériens entériques à l’aide du milieu de Cary Blair avec indicateur Thermo Scientific™, faisant partie d’une gamme complète de produits de qualité destinés au transport des échantillons fécaux et doté de codes couleurs conformes aux normes du secteur, ainsi que de bouchons à spatule faciles à manipuler.
- Le milieu de Cary-Blair avec indicateur est isotonique et non nutritif et ne contient pas de glucides fermentables.
- L’ajout de thioglycolate de sodium empêche l’oxydation.
- Le phosphate disodique est incorporé dans le milieu afin d’agir comme agent tampon, ce qui empêche la croissance excessive d’Escherichia coli et d’espèces d’Enterobacter .
- Le pH relativement élevé minimise la destruction des bactéries due à la formation d’acide.
- Du rouge de phénol, un indicateur de pH, est ajouté pour mettre en évidence les variations dus aux acides qui peuvent affecter la viabilité de certains pathogènes entériques.
Améliorez la simplicité d’utilisation et la sécurité de vos procédures de collecte d’échantillons fécaux grâce à une large gamme de produits de transport, à longue durée de conservation, dont la conception est destinée spécifiquement aux tests de diagnostics entériques.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les possibilités de conditionnements pratiques, y compris les conditionnements en vrac.
Des instructions de prélèvement destinées aux patients sont incluses en plusieurs langues.
Choisissez parmi une vaste gamme de produits de prélèvement et de conservation des échantillons fécaux, ce qui est important pour réussir l’isolement et la détection des micro-organismes.
- Milieu de Cary Blair avec indicateur
- Formalin 10 %
- Formalin 5 %
- Fixateur PVA modifié
- Fixateur à base de SAF
- Fixateur PVA modifié avec du zinc
- Flacon vide
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK, Sensititre™, Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fecal Transport Vial |
| Couleur de bouchon | Vert |
| Description | Cary-Blair with Indicator Single Vial (Green Cap) |
| Volume plein | 15 mL |
| Type de milieu | Cary-Blair |
| Conditionnement | Single vial. Packaged in partitioned boxes. |
| Quantité | 12 flacons /paquet |