Learn More
WTW™ Ensemble de boîtes pour système multiparamètre WTW™ MultiLine
Code produit 10256667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
10256667 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256667 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 2F0001
Il en reste null
Spécification
Comprend Blindage SM Pro, tampons STP 4 et STP 7, support, bécher, étalon de conductivité 1413 μS/cm à 25 °C.