Learn More
Caséine, extra pure, SLR, soluble blanc clair, Fisher Chemical
Code produit 10253180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Récipient à poudre en plastique de 500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10253180 Récipient à poudre en plastique de 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10253180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/3240/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 9000-71-9
Point de fusion 280°C
Couleur Jaune
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL 81481
Quantité 500 g
Forme physique Solide en poudre