Learn More
Caséine, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454704 2500 g 2500g
11444704 500 g 500g
11464704 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13707.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
La caséine, numéro CAS 9000-71-9, est une famille de phosphoprotéines apparentées, généralement isolées à partir du lait de vache.
Natural protein source, typically isolated from bovine milk.Casein is widely used as a food additive. It is useful in tooth remineralization products to stabilize amorphous calcium phosphate. It is also used as a type of organic adhesive and a binder for safety matches. It supplies amino acids and carbohydrates and two inorganic elements such as calcium and phosphorus. Further, it is also used in the production of transformer board due to its oil permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Source naturelle de protéines, généralement isolée du lait de vache. La caséine est largement utilisée comme additif alimentaire. Il est utile dans les produits de reminéralisation des dents pour stabiliser le phosphate de calcium amorphe. Il est également utilisé comme type d’adhésif organique et comme liant pour les allumettes de sûreté. Il fournit des acides aminés et des glucides et deux éléments inorganiques tels que le calcium et le phosphore. De plus, il est également utilisé dans la production de la platine de transformateurs en raison de sa perméabilité au pétrole.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9000-71-9
Formule moléculaire C81H125N22O39P
Poids moléculaire (g/mol) 2061.98
Numéro MDL MFCD00081481
Clé InChI BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme casein, caseinogen, casein, tech., bovine beta-casein monophosphopeptide
CID PubChem 73995022
Nom IUPAC Acide 6-amino-2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-{[2-({2-[(2-amino-1-hydroxy-3-phénylpropylidène)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butylidène}amino)-1-hydroxy-3-(phosphonooxy)propylidène]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutylidène)amino]-4-carboxy-1-hydroxybutylidène}amino)-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butylidène]amino}-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butylidène)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butylidène}amino)-1,3-dihydroxybutylidène]amino}-4-carboxy-1-hydroxybutylidène)amino]-3-carboxy-1-hydroxypropylidène}amino)-4-carboxy-1-hydroxybutylidène]amino}-1-hydroxy-4-méthylpentylidène)amino]-1-hydroxy-4-(C-hydroxycarbonimidoyl)butylidène}amino)-3-carboxy-1-hydroxypropylidène]amino}hexanoïque
SMILES CC(C)CC(N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1)C(C)O)C(O)=NC(CCC(O)=N)C(O)=NC(CC(O)=O)C(O)=NC(CCCCN)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Casein
Point de fusion ∼280°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1883
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Qualité Technique