Learn More
MedChemExpress β-Casomorphin, human
Spécification
Spécification
| CAS | 102029-74-3 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 864.0 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Human β-casomorphin 7 |