Learn More
Inhibiteur de caspase-1 I
Code produit 15496359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496359 5 mg 5mg
15406369 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64407.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143313-51-3
Formule moléculaire C23H32N4O8
Synonyme Ac-YVAD-CHO ; Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur puissant, spécifique et réversible des caspases-1, -4 et -5
Poids de la formule 492,52
Sensibilité Sensible à l’humidité
Forme Poudre