Learn More
3 substrats des caspases V, fluorogénique
Code produit 15478249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité de substrat:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité de substrat Conditionnement
15478249 0,5 mg 0.50mg
15488249 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66767.!D
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc à blanc cassé
Forme Lyophilisé
Type de substrat Caspase Substrate
Poids moléculaire 1360.38
Conditions de stockage -30° to -10°C
Quantité de substrat 0,5 mg
Usage exclusivement réservé à la recherche