Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-7 Substrate I, fluorogénique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc à blanc cassé |
| Forme | Lyophilisé |
| Type de substrat | Substrat Caspase |
| Poids moléculaire | 1327,31 |
| Conditions de stockage | De -30° à -10°C |
| Quantité de substrat | 0,5mg |
Usage exclusivement réservé à la recherche