Learn More
Abcam Kit d’analyse de caspase 9 (fluorométrique)
Code produit 32114747 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114747 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32114747 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab65607100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurer l’activité de la Caspase-9 en 2h dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essai Caspase 9 AB65607. Cité dans 23 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer l’activité de la Caspase-9 en 2h dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essai Caspase 9 AB65607. Cité dans 23 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests