Learn More
LP Italiana Spa™ Embedding Cassette with Lid
Code produit 11886085 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cassette d’enrobage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11886085 Cassette d’enrobage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11886085 Fournisseur LP Italiana Spa™ Code fournisseur 191022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    616.00€ / 1 pièces
    Économisez 69.00€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
White embedding cassette with lid for pathological embedding.
White embedding cassette with lid for pathological embedding.
Embedding cassette for use in the pathological embedding proccess.
  • With lid
  • No ring
  • Great for use with tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette d’enrobage
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Embedding
Comprend Lid
Quantité 250 Pk.
Poids (impériale) 0.13 oz.
Poids (métrique) 3.72 g