Learn More
Cytiva Éponges en mousse pour cassettes
Code produit 11750615 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
0,11 in
0,25 in
Épaisseur (métrique):
0,3 cm
6 mm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (impériale) Épaisseur (métrique) Conditionnement
11750615 0,25 in 6 mm 4 pièces
10279394 0,11 in 0,3 cm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11750615 Supplier Cytiva Supplier No. TE25
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces éponges en mousse pour cassettes sont des accessoires pour cuves de transfert.
  • Éponges en mousse pour cassettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Unité de transfert à mini cuve TE22
Type Cassette d’éponge en mousse
Matériau Mousse
Quantité 4 Paquets
Épaisseur (impériale) 0,25 in
Épaisseur (métrique) 6 mm