Learn More
Bochem™ Pince pour statif standard en fonte chromée Thermo Scientific™
Code produit 10363571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10363571 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10363571 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5462
Expédition estimée: 16-12-2026
Maintien des tubes à essai et autre verrerie jusqu’à 40 mm de large. Pince pour statif standard en fonte chromée BOCHEM™ Thermo Scientific™ utile pour plusieurs fonctions dans le laboratoire moderne.
  • Fonte malléable
  • Chromé
  • Vert
  • Avec incrustation en liège
  • Rond/rond
  • DIN 12894
Spécification
Diamètre (métrique) interne 40 mm
Matériau Fonte chromée
Quantité 1 de chaque
Type Outils et accessoires