Learn More
Swann-Morton™ Poignée fixe en métal coulé
Code produit 12912555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
123 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12912555 123 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12912555 Fournisseur Swann-Morton™ Code fournisseur 4302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.30€
    8.78€ / 1 pièces
    Économisez 2.52€
    22% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Matériau de la lame Métal moulé à usage intensif
Type de produit Poignée fixe SM00
Longueur (métrique) 123 mm