Learn More
Huile de ricin, grade technique, TRC
Code produit 30355924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355924 25 mL 25mL
30350492 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30355924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18480525ML
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-79-4
Synonyme 3 Castor Oil, AS 15, Acrol 1070, Aromatic castor oil, Recastol 2790, Ricinus communis oil, Thixcin ST, Viscotrol C, Neoloid, LAV (polyol), Thixcin ST, Ricinus communis oil, Oil of Palma Christi
Nom IUPAC propane-1,2,3-triyl (9Z,9'Z,9''Z)-tris (12-hydroxyoctadèque-9-énoate)
SMILES CCCCCCC(O)C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC/C=C\CC(O)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Castor oil
Quantité 25 mL
Formule InChI InChI=1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b34-25-,35-26-,36-27-