Learn More
asecos™ Roulettes avec socle
Code produit 16275441 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire sous plan de travail UB90, K90, largeur 1400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16275441 Armoire sous plan de travail UB90, K90, largeur 1400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 16275441 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 31359
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Roulettes avec hauteur de socle de 30 mm pour les modèles suivants : UB90, K90 avec largeur 1 400 mm
  • Tôle d’acier thermoplaquée RAL 7015
  • Pour les modèles suivants : UB90, K90
  • À utiliser avec : meubles sous plan de travail d'une largeur de 1400 cm
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 60 mm
Dimensions (P x L x H) 60 x 1397 x 30 mm
À utiliser avec (équipement) Armoire sous plan de travail UB90, K90, largeur 1400 mm
Hauteur (métrique) extérieure 30 mm
Comprend Socle
Nbre d’étagères 0
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 3 kg
Largeur (métrique) extérieure 1397 mm
Couleur Gris
Profondeur (impériale) extérieure 2,36 in
Hauteur (impériale) extérieure 1,18 in
Matériau Tôle d’acier
Type de produit Roulettes
Largeur (impériale) extérieure 55 in