Learn More
asecos™ Castors With Plinth
Code produit. 15104856 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
590 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Largeur (métrique) unitSize
15104856 590 mm 1 pièce
1 options
Code produit. 15104856
Marque: asecos™ 31360
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Easy to move the cabinet, castors with plinth cover and integrated locking device with sheet steel powder-coated
  • Castors with plinth
  • Sheet steel powder-coated RAL 7015
  • For under bench cabinets body wide available in 1100 mm and 590 mm
Spécification
Description Socle à roulettes
À utiliser avec (équipement) Pour les armoires de sécurité sous paillasse avec un largeur 590 mm, pour le(s) modèle(s): UB90
Hauteur (impériale) 1.18 in.
Hauteur (métrique) extérieure 30mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Comprend Castors with Plinth
Revêtement de surface Revêtement époxy lisse
Poids (impériale) 3.31 lb.
Poids (métrique) 1,5 kg
Largeur (métrique) extérieure 587 mm
Largeur (métrique) 590 mm
Couleur Gris Clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Socle à roulettes