Description
- Pour éliminer les composants organiques de l’air d’échappement.
- Les composants organiques subissent une oxydation catalytique à environ 600°C, et sont divisés en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau.
- Les odeurs désagréables sont en grande partie éliminées.
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Fours de combustion Nabertherm |
| À utiliser avec (application) | Élimination des composants organiques dans l’air d’échappement |