Learn More
Ohaus™ Balance de paillasse compacte Catapult 1000
Code produit 11852691 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
20 kg
75 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11852691 20 kg 1 pièce
11862691 75 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11852691 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 71210147
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçues pour des applications de pesée vétérinaire, d’expédition générale et d’autres pesées de matières sèches. Les balances de paillasse compacte Ohaus™ Catapult 1000 sont une option économique pour les applications dans lesquelles la portabilité et des résultats précis sont requis.
  • Écran à cristaux liquides (LCD)
  • Adaptateur secteur (inclus) ou 3 piles C (LR 14 - vendues séparément)
  • Boîtier et plateforme ABS, plateforme en acier inox (accessoire vendu séparément), poignée de transport
  • Taille réduite, conception compacte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 300 heures
Type de batterie Alcaline
Étalonnage Externe numérique
Certifications/Conformité 2002/96/CE
Structure Boîtier et bac en plastique ABS, bac en acier inoxydable en option
Capacité 20 kg
Type d’affichage LCD
Précision affichage 10 g
Type de clavier Mécanique
Modèle C11P20
Temps de stabilisation ≤2°s.
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 40°C
Type Balance de paillasse compacte Catapult™ 1000
Modes de pesée kg
Dimensions (L x l) 280 x 316 mm
Dimensions (L x l x H) 266 x 304 x 60 mm
Longueur (métrique) 266 mm
Longueur (métrique) du bac 280 mm
Largeur (métrique) 304 mm
Largeur (métrique) du bac 316 mm
Hauteur (métrique) 60 mm
Poids (métrique) 1,5 kg
Alimentation électrique AC