Learn More
Hydrate de (+)-catéchine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16554224 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16554224
Marque: Thermo Scientific Acros 463020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 225937-10-0 | C15H14O6 | 290.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 225937-10-0
Formule moléculaire C15H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 290.27
Numéro MDL MFCD00150865
Clé InChI PFTAWBLQPZVEMU-UYWMCZCJNA-N
Nom IUPAC Hydrate de 2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol
SMILES O[C@H]1CC2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@@H]1C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Catechin hydrate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: almost insoluble.
Poids de la formule 290.27
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Catechin hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cianidanol hydrate