Learn More
Catechin, MedChemExpress
Code produit 16469146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469146 100 mg
16454907 50 mg
16419178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16469146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0898
MedChemExpress Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Catechin ((+)-Catechin) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 1.4 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Catechin
CAS 154-23-4
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14O6
Quantité 100 mg
Synonyme (+)-Catechin Cianidanol Catechuic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (344.51 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Poids moléculaire (g/mol) 290.27
Poids de la formule 290.27
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death