Learn More
Catéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429452 250 g 250g
11419452 1000 g 1000g
11439452 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11429452 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10164.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-80-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Catechol is used as a developer for photographic films, dyes and an intermediate for antioxidants in rubber and lubricating oils. It is used in polymerization inhibitors and in pharmaceuticals. It is a building block in organic synthesis and involved in the preparation of flavors and fragrances. It is used as a replacement for sandalwood oil, which is prepared from catechol through guaiacol and camphor. Further, it is a precursor for the preparation of vanillin from guaiacol, which is obtained by methylation reaction with catechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catéchol est utilisé comme développeur pour les films photographiques, les colorants et un intermédiaire pour les antioxydants dans les huiles de caoutchouc et de lubrification. Il est utilisé dans les inhibiteurs de polymérisation et dans les produits pharmaceutiques. Il s’agit d’un bloc de construction en synthèse organique qui participe à la préparation des arômes et des parfums. Il est utilisé comme remplacement de l’huile de bois de santal, qui est préparée à partir du catéchol à travers le guaiacol et le camphre. En outre, il est un précurseur pour la préparation de la vanilline à partir du guaiacol, qui est obtenu par réaction de méthylation avec le catéchol.
Solubilité
Soluble dans l’eau, la pyridine, le chloroforme, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther et l’acétate.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, l’aluminium, les bases, les chlorures acides et les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-80-9
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Numéro MDL MFCD00002188
Clé InChI YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzene
CID PubChem 289
ChEBI CHEBI:18135
Nom IUPAC Benzène-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Catechol
Point de fusion 104°C to 107°C
Densité 1.370
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 471401
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7999
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine,chloroform,benzene,carbon tetrachloride,ether and acetate.
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Catechol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Catechol