Learn More
Catéchol-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Catechol-d6 |
| CAS | 202656-22-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6 2H6 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol-d2, Pyrogallol-d6, 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol D6, Benzene-1,2-diol D6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMILES | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H] |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4-tétradeutéro-5,6-didéutérooxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.15 |
| Afficher plus |