Learn More
Catechol, TRC
Code produit 30134725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134725 1 g 1g
30041297 10 g 10g
30006903 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2151751G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-80-9
Formule moléculaire C6 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Synonyme Pyrocatechol (8CI), 1,2-Dihydroxybenzene, 1,2-Hydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, C.I. 76500, C.I. Oxidation Base 26, Catechol, Catechol (phenol), Durafur Developer C, Fouramine PCH, Fourrine 68, NSC 1573, Oxyphenic acid, Pelagol Grey C, Phthalhydroquinone, Phthalic alcohol, Pyrocatechin, Pyrocatechine, Z 1, Z 1 (inhibitor), o-Benzenediol, o-Dihydroxybenzene, o-Dioxybenzene, o-Hydroquinone, o-Hydroxyphenol, o-Phenylenediol
Nom IUPAC Benzène-1,2-diol
SMILES Oc1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Catechol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Poids de la formule 110.0368