Learn More
Catécholborane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308106
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308106 5 g 5g
11318106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14998.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 274-07-7 | C6H4BO2 | 118.906 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le catécholborane est utilisé pour la préparation des B-alkylcatécholboranes. Il trouve une application dans la préparation d’amides et de lactamines macrocycliques à partir d’acides carboxyliques. Il est utilisé comme agent réducteur stéréosélectif pour convertir les bêta-hydroxy cétones en syn 1,3-diols. De plus, il réagit avec l’alcyne par l’hydroboration pour former le borane de transvinyle, qui est un précurseur de la réaction de Suzuki.
Solubilité
Miscible à l’éther diéthylique, au tétrahydrofurane, au dichlorométhane, au chloroforme, au tétrachlorure de carbone, au toluène et au benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-07-7
Formule moléculaire C6H4BO2
Poids moléculaire (g/mol) 118.906
Numéro MDL MFCD00005846
Clé InChI ZDQWVKDDJDIVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme catecholborane, 1,3,2-benzodioxaborole, benzo d 1,3,2 dioxaborole, 1,3,2$l^ 2-benzodioxaborole, cenmejuyoomffz-uhfffaoysa-n, catechol borane, catecholatoborane, benzcatechinborane, pyrocatecholborane
CID PubChem 6327445
Nom IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxaborole
SMILES [B]1OC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Catecholborane
Point de fusion 12°C
Densité 1.125
Point d’ébullition 50°C (50 mmHg)
Point d’éclair 2°C (35°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 972072
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,tetrahydrofuran,dichloromethane,chloroform,carbon tetrachloride,toluene,and benzene.
Poids de la formule 119.92
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Catecholborane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,2-Benzodioxaborole