Learn More
Catecholborane (Technical Grade), TRC
Code produit 30368594
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368594 5 g 5g
30365388 1 g 1g
30367656 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2151855G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-07-7
Formule moléculaire C6H5BO2
Poids moléculaire (g/mol) 119.91
Synonyme 1,3,2-Benzodioxaborole, Benzcatechinborane, CB, Catecholatoborane, Pyrocatecholborane
Nom IUPAC 1,3,2-benzodioxaborole
SMILES B1Oc2ccccc2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Catecholborane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Poids de la formule 120.0383