Learn More
Abcam Kit de dépistage des inhibiteurs de la cathepsine B (fluorométrique)
Code produit 32111730 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111730 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111730 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab185438100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le kit de dépistage des inhibiteurs de cathepsine B d'Abcam (ab185438) utilise la capacité de la cathepsine B à clivager le substrat peptidique synthétique à base d'AFC pour libérer de l'AFC, qui peut être facilement quantifié à l'aide d'un fluoromètre ou d'un lecteur de microplaques de fluorescence.
Le kit de dépistage des inhibiteurs de cathepsine B d'Abcam (ab185438) utilise la capacité de la cathepsine B à clivager le substrat peptidique synthétique à base d'AFC pour libérer de l'AFC, qui peut être facilement quantifié à l'aide d'un fluoromètre ou d'un lecteur de microplaques de fluorescence.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests