Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de cathepsine G I
Product Code. 15427149
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15427149 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15427149 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J65957.M^
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur puissant, sélectif, réversible, compétitif, non peptidique de la cathépsine G.
CAS 429676-93-7
Formule moléculaire C36H33N2O6P
Poids de la formule 620.60
Sensibilité Light Sensitive
Solubilité Soluble in DMSO
Forme Solide