Learn More
Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container Dx
Code produit 15968826 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 de chaque
Conditionnement:
Pack de 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15968826 4 de chaque Pack de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15968826 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4408258
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le CBC est fabriqué dans un récipient prêt à l’emploi, jetable, avec un radiomarquage d’identification (RFID) incorporé au marquage principal.
The Cathode Buffer Container Dx is for use with Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The Cathode Buffer Container Dx contains 1X running buffer to support electrophoresis applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. The Cathode Buffer Container Dx has two separate compartments: the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections. The Cathode Buffer Container Dx is a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the Cathode Buffer Container Dx is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers. The Septa Cathode Buffer Container Dx (sold separately) is used for sealing the Cathode Buffer Container Dx container.
This product is intended for in vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Le réservoir de tampon cathodique (CBC) contient 1 tampon de charge pour prendre en charge toutes les applications d’électrophorèse sur les analyseurs génétiques de série 3500 Dx.
Informations sur la commande
4/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de départ ADN, ARN
Quantité 4 de chaque
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL Dx, analyseur génétique 3500 Dx
Type de produit Récipient pour tampon cathodique
Conditions d’expédition Glace humide
Contenu et stockage Chaque emballage contient 4 récipients de tampon.
Conserver entre 2 et 8°C.
Usage exclusivement réservé à la recherche