Learn More
Applied Biosystems™ Conteneur de tampon cathodique (CBC) série 3500
Code produit 12070120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 pack
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12070120 4 pack 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12070120 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4408256
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le CBC est fabriqué dans un récipient prêt à l’emploi, jetable, avec un radiomarquage d’identification (RFID) incorporé au marquage principal.
The cathode buffer container (CBC) contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. The container has two separate compartments, the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections.
The CBC is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
Informations sur la commande
4/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 4 boîtes de récipient de tampon cathodique. Stocker le récipient de tampon cathodique entre 2 et °8 C jusqu’à son utilisation. Consultez la date d’expiration sur l’étiquette.
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique Dx 3500xL, analyseur génétique Dx 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500
Type Récipient pour tampon cathodique
Quantité 4 pack