Learn More
Applied Biosystems™ Conteneur de tampon cathodique (CBC) série 3500
Description
The cathode buffer container (CBC) contains 1X running buffer to support all electrophoresis applications on Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers. The container has two separate compartments, the left side provides the cathode buffer for electrophoresis and the right side provides for a capillary wash and spent polymer waste ejection functionality between injections.
The CBC is made in a ready-to-use, disposable container with a radio frequency identification (RFID) tag incorporated into the label. The top of the CBC is heat sealed with a plastic film, which should be removed prior to direct installation on to the instrument. Each package includes four individual containers.
Informations sur la commande
4/boîte
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 4 boîtes de récipient de tampon cathodique. Stocker le récipient de tampon cathodique entre 2 et °8 C jusqu’à son utilisation. Consultez la date d’expiration sur l’étiquette. |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique Dx 3500xL, analyseur génétique Dx 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| Type | Récipient pour tampon cathodique |
| Quantité | 4 pack |