Learn More
Karl Hecht™ Cavity Slide/Plates
Code produit 11740555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description: 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities, Dimensions: 140mm x 85mm, Surface Treatment: Frosted, Thickness: 3mm, Well Count: 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11740555 Description: 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities, Dimensions: 140mm x 85mm, Surface Treatment: Frosted, Thickness: 3mm, Well Count: 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11740555 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42418010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Parfaitement adaptés à la rétention de liquides et de cultures pour l’examen microscopique.Les lames/plaques à cavité Karl Hecht™ sont disponibles avec une ou plusieurs cavités et dans un seul format de lame ou de plaque.
  • Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
  • Bords rodés.
Specifica
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Frosted Oui
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 24
Description 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities
Dimensions (L x l) 140 x 85 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.