Learn More
Karl Hecht™ Cavity Slide/Plates
Descrizione
- Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
- Bords rodés.
Specifica
Specifica
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Largeur (métrique) | 85 mm |
| Frosted | Oui |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Type | Lame de microscope |
| Nombre de puits | 24 |
| Description | 16mm cavity diameter, 1.6mm cavity depth, polished cavities |
| Dimensions (L x l) | 140 x 85 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?