Learn More
CAY 10465, MedChemExpress
Code produit 16477377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477377 5 mg
16420957 50 mg
16414668 10 mg
16405506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477377 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112627
MedChemExpress CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
CAY 10465 is a selective and high-affinity AhR agonist, with a Ki of 0.2 nM, and shows no effect on estrogen receptor (Ki >100000 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau CAY 10465
Forme physique Solid
CAS 688348-33-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9Cl2F3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.33 mM)
SMILES FC(C1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 317.13
Poids de la formule 317.13
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research