Learn More
CB-839, TRC
Code produit 30367211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367211 5 mg 5mg
30361988 10 mg 10mg
30350513 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2270955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1439399-58-2
Formule moléculaire C26H24F3N7O3S
Poids moléculaire (g/mol) 571.57
Synonyme N-[5-[4-[6-[[2-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]amino]-3-pyridazinyl]butyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-pyridineacetamide
Nom IUPAC N-[6-[4-[5-[(2-pyridine-2-ylacétyl)amino]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]butyl]pyridazine-3-yl]-2-[3-(trifluoromethoxy)phényl]acétamine
SMILES FC(F)(F)Oc1cccc(CC(=O)Nc2ccc(CCCCc3nnc(NC(=O)Cc4ccccn4)s3)nn2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(pyridin-2-yl)-N-(5-(4-(6-(2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamido)pyridazin-3-yl)butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)