Learn More
CB1-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16495976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495976 100 mg
16495348 10 mg
16468067 5 mg
16411547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495976 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12790
MedChemExpress CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
CB1-IN-1 (BPRCB1184) is a peripherally restricted CB1R antagonist, with Ki of 0.3 nM and 21 nM for CB1R (EC50 = 3 nM) and CB2R, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau CB1-IN-1
Forme physique Solid
CAS 1429239-98-4
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H31Cl2F3N6O3S2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme BPRCB1184
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (166.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC=C1N2C(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)S3)=C(CNS(=O)(N5CCCC5)=O)C(C(NN6CCCCC6)=O)=N2
Poids moléculaire (g/mol) 751.67
Poids de la formule 751.67
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research