Learn More
IKA™ Contrôle CBC 5
GREENER_CHOICE
Code produit 16208181 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100 à 115 V, 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
16208181 100 à 115 V, 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16208181 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004167000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Puissant cryothermostat chauffant et réfrigéré présentant une excellente puissance de chauffage et de refroidissement pour une plage de températures de travail de -25 à 200°C.
  • Convient spécifiquement aux applications externes grâce à sa pompe de pression et d’aspiration éprouvée
  • L’isolation de haute qualité de l’appareil permet des temps de chauffe rapides et réduit l’entrée de chaleur à basses températures
  • Tous les paramètres sont gérables (lus, surveillés et complètement documentés) par un logiciel (p. ex. les commandes labworldsoft™ ou NAMUR)
  • Pompe de pression et d’aspiration haute performance (à régulation de vitesse)
  • Écran LED conforme aux normes de l’industrie pour une visibilité maximale (vitesse et température de la pompe)
  • Circuit de sécurité réglable
  • Alarme visible et sonore
  • Robinet de vidange de sécurité
  • Interfaces USB / RS232 (labworldsoft™ et activation des mises à jour en ligne du logiciel du périphérique)
  • Connexion pour sonde de température externe (PT100) et électrovannes externes en option (port E/S multiples)
  • Classification de sécurité III (FL, DIN 12876)
  • Le WiCo amovible (contrôleur sans fil) permet un fonctionnement distant en toute sécurité, par exemple à l’extérieur d’une hotte filtrante fermée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5 à 32°C
Capacité (métrique) 5 à 7 L
Débit 31 L/min.
Type de pompe Pompe à pression/aspiration
Gamme de températures 0 °C à 260 °C
Affichage LED
Dimensions (L x l x H) 275 x 690 x 490 mm
Poids (métrique) 46,5 kg
Alimentation électrique 400 W (à 20°C ; 3200 rpm)
Tension 100 à 115 V, 230 V