Learn More
Tocris Bioscience™ CBMR 0083
Description
CBMR 0083 is a potent allosteric free fatty acid receptor 1 (FFA1) and 4 (FFA4) agonist (EC50 values are 1 and 2 nM for FFA1 and FFA4, respectively).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[3-[[4-Amino-6-[[2-(2,5-dichlorophenyl)ethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methoxy]-5-methylphenyl]-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2839486-16-5 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Free Fatty Acid Receptor Agonists |
| Formule moléculaire | C23H24Cl2N6O2 |
| Pureté | 0.98 |