Learn More
Ester méthylique CBZ-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10321800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321800 1 g 1g
10230000 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10321800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1676-81-9 | Molecular Formula: C12H15NO5 | Molecular Weight: 253.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1676-81-9
Formule moléculaire C12H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Numéro MDL MFCD00077039
Clé InChI CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
CID PubChem 6999535
Nom IUPAC methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau CBZ-L-Serine methyl ester
Couleur Jaune
Point d’ébullition 170°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique -13.5
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux ou solide