Learn More
CC-115, MedChemExpress
Code produit 16499747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499747 5 mg
16417228 10 mg
16413247 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16499747 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16962
MedChemExpress CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Spécification
Nom chimique ou matériau CC-115
CAS 1228013-15-7
Couleur Red
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16N8O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (59.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2
Poids moléculaire (g/mol) 336.35
Poids de la formule 336.35
Pourcentage de pureté 95.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease