Learn More
Cole-Parmer™ Série CC-200 Stuart Compteurs de colonies numériques
Code produit 30019060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
30019060 Numérique 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30019060 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1421204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00€
    976.93€ / 1 pièces
    Économisez 188.07€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet appareil polyvalent peut être utilisé avec des boîtes de Petri de 50 à 90 mm.
Ce compteur de colonies enregistre un nombre à chaque fois que vous appuyez un marqueur à pointe feutre sur la boîte de Petri. Le calcul cumulatif peut être lu sur l’écran numérique et confirmé par une tonalité sonore (qui peut être activée ou désactivée). Ajustez la pression nécessaire pour effectuer un comptage – en fonction de chaque utilisateur.
L'éclairage du sous-plateau est assuré par des LED lumineuses à faible consommation d'énergie pour une observation sans éblouissement. Améliorez le comptage des colonies translucides ou difficiles à voir grâce au filtre de fond noir fourni. Calculez le nombre moyen de colonies sur plusieurs plaques à l'aide de la fonction de calcul de moyenne. Les résultats du comptage et les statistiques, y compris l'écart type, peuvent être envoyés directement à une imprimante ou à un ordinateur à l'aide du fichier fourni. USB câble. Commandez séparément les adaptateurs de grossissement 1,7x et 3x pour faciliter l'observation des petites colonies.
  • Compatible avec les marqueurs à pointe feutre pour le comptage sensible à la pression
  • Lire les plaques individuelles ou calculer une moyenne sur plusieurs plaques
  • Source lumineuse LED blanche brillante à économie d'énergie
  • Le revêtement antimicrobien offre une protection supplémentaire
  • La confirmation sonore du nombre de frappes, la sensibilité à la pression réglable et l'option d'un fond clair/sombre augmentent la flexibilité
  • Se connecte à une imprimante ou à un ordinateur pour enregistrer les comptages individuels ou moyens sur plaque.
Spécification
Type de produit Compteur de colonies (numérique)
Type d’affichage Numérique
Description Stuart Contador de colonias digital; 90 a 230 VCA, 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 14 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Tension 90/230 V
Garantie 3 ans