Learn More
HUBER Circulateurs à immersion CC-200BX
Code produit 13351609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
326 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13351609 326 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13351609 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2047.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4900.00€
    4400.00€ / 1 pièces
    Économisez 500.00€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Les thermostats à pont sont adaptés aç la régulation de la température de tout bain. Les systèmes externes peuvent également être contrôlés à l’aide de pompes de pression-aspiration à vitesse de rotation contrôlée avec technologie VPC. Le bras télescopique peut être télescopé à une longueur maximale de 884 millimètres.
CC-200BX avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Circulateur à immersion
  • Plage de températures : (-20) 28°C à 200°C
  • Capacité de chauffage : 1,5-2,1 kW
  • Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 22 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Alimentation : 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spécification
Communications RS232 , Ethernet, périphérique USB, hôte USB
Gamme de températures 28°C à 200°C
Type Circulateur à immersion
À utiliser avec (application) Contrôle de la température de n’importe quel bain
Capacité de chauffage 1,5-2,1 kW
Pression max. 27 L/min, 0,7 bar
Aspiration max. 22 L/min, 0,4 bar
Modèle CC-200 BX
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Largeur (métrique) 345 mm
Hauteur (métrique) 326 mm
Poids (métrique) 7 kg
Alimentation électrique 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tension 200/230 V
Fréquence 50/60 Hz