Learn More
HUBER Circulateurs à immersion CC-300BX
Code produit 13311869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
392 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13311869 392 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13311869 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2046.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5745.00€
    5150.00€ / 1 pièces
    Économisez 595.00€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les thermostats à pont sont adaptés aç la régulation de la température de tout bain. Les systèmes externes peuvent également être contrôlés à l’aide de pompes de pression-aspiration à vitesse de rotation contrôlée avec technologie VPC. Le bras télescopique peut être télescopé à une longueur maximale de 884 millimètres.
CC-300BX avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Circulateur à immersion
  • Plage de températures : (-20) 28°C à 300°C
  • Capacité de chauffage convertible : 3,0/4,0 kW
  • Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 25 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1
  • Alimentation électrique convertible : 230 V 1∼ 50/60 Hz ou 400 V 3∼N 50 Hz
Spécification
Communications RS232 , Ethernet, périphérique USB, hôte USB
Gamme de températures de 28°C à 300°C
Type Circulateur à immersion
À utiliser avec (application) Contrôle de la température de n’importe quel bain
Capacité de chauffage 3-3,5 kW
Pression max. 0,7 bars
Aspiration max. 25 L/min
Modèle CC-300 BX
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Largeur (métrique) 345 mm
Hauteur (métrique) 392 mm
Poids (métrique) 13 kg
Alimentation électrique 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz