Learn More
HUBER CC-415wl thermostat avec bain à circulation chauffant réfrigéré
Code produit 13381579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
764 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13381579 764 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13381579 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2018.0002.01
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bains à circulation réfrigérés sont adaptés au contrôle de la température des applications connectées depuis l’extérieur et à la thermorégulation des objets directement dans le bain thermostatique. Les applications types sont : photomètres, réfractomètres, viscosimètres, récipients de réaction à jaquette double et autoclaves.
CC 415 W avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Bain à cryothermostat réfrigéré
  • Plage de températures : -40°C à 200°C
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 1kW
  • Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
  • Capacité de chauffage : 1,3 - 1,6 kW
  • Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Alimentation : 220 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Puissance de refroidissement 100°C à 1,2 kW, 20°C à 1,2 kW, 0°C à 1°CkW, à 20°C à 0,6°CkW, à 40°C (à 0,05 kW)
Type de pompe Circulation
Gamme de températures -40°C à +200°C
Affichage TFT
Caractéristiques Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Capacité de chauffage 1,3 - 1,6 kW
Modèle CC-415 wl
Capacité de la pompe 25 L/min, pression 0,7 bar, 18,5 L/min, aspiration 0,4 bar
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température ±0,02°C
Garantie 3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
Largeur (métrique) 410 mm
Hauteur (métrique) 764 mm
Poids (métrique) 61 kg
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz