Learn More
CC-885, MedChemExpress
Code produit 16473388
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473388 10 mg
16469916 50 mg
16454626 100 mg
16452746 25 mg
16436117 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16473388 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101488
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau CC-885
CAS 1010100-07-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21ClN4O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 440.88
Poids de la formule 440.88
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death