Learn More
Huber™ Circulateur à immersion CC-E
Code produit 15659653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
200/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15659653 200/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15659653 Fournisseur Huber™ Code fournisseur 2000.0023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00€
    2120.00€ / 1 pièces
    Économisez 1370.00€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les thermostats à immersion constituent la base de nombreuses combinaisons d'appareils avec des cuves de bain en polycarbonate ou en acier inoxydable. La livraison comprend un collier de serrage universel pour un montage facile sur tout type de navire.
Les thermostats à immersion sont adaptés à la régulation de la température de tout bain car la pince de serrage permet l’installation aisée des thermostats sur différents récipients. Les températures inférieures sont obtenues en association avec un bain réfrigéré ou un refroidisseur à immersion. Tous les modèles sont équipés d'une puissante pompe de pression/aspiration et répondent aux exigences de la classe de sécurité III (FL) pour une utilisation avec des fluides inflammables. Un adaptateur de pompe pour le contrôle externe de la température et des serpentins de refroidissement pour un raccordement à l'eau de refroidissement sont disponibles en accessoires.
Spécification
Communications Ethernet, USB (Hôte u. Dispositif), RS232
Débit 22 l/min
Type de pompe Pompe à pression et à aspiration puissante
Gamme de températures -30 °C à 200 °C
Type Circulateur à immersion
Alimentation électrique 200 à 240 V, 50/60 Hz
Tension 200/240 V