Learn More
R&D Systems™ CCCP
Code produit 18782524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18782524 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18782524 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0452/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.84€
    194.25€ / 500mg
    Économisez 22.59€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Oxidative phosphorylation uncoupler
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau CCCP
CAS 555-60-2
Quantité 500 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H5ClN4
Poids de la formule 204.62
Pureté >98%
Poids moléculaire 204.617