Learn More
CCCP, MedChemExpress
Code produit 16459766
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459766 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459766 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10094150mg
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
MedChemExpress CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Spécification
Nom chimique ou matériau CCCP
Forme physique Solid
CAS 555-60-2
Couleur Coffee
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H5ClN4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=CC(Cl)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 204.62
Poids de la formule 204.62
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research