Learn More
CCG 203769, MedChemExpress
Code produit 16464096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464096 25 mg
16452638 5 mg
16440439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16464096 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00431
MedChemExpress CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CCG 203769
CAS 410074-60-1
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H14N2O2S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (308.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC)N(CC)SC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 202.27
Poids de la formule 202.27
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration