missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL18/PARC Mouse anti-Human, Alexa Fluor 350, Clone: 64507, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems IC394U-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCL18/PARC Monoclonal specifically detects CCL18/PARC in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.Spécification
| CCL18/PARC | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P55774.1 | |
| CCL18 | |
| E. coli-derived recombinant human CCL18/PARC Ala21-Ala89 Accession # P55774.1 | |
| RUO | |
| 6362 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 64507 | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1, AMAC-1, AMAC1CC chemokine ligand 18, AMAC-1Small-inducible cytokine A18, chemokine (C-C motif) ligand 18 (pulmonary and activation-regulated), CKb7, DC-CK1, DC-CK1CC chemokine PARC, DCCK1Macrophage inflammatory protein 4, Dendritic cell chemokine 1, MIP4, MIP-4, MIP-4C-C motif chemokine 18, PARC, PARCPulmonary and activation-regulated chemokine, SCYA18chemokine (C-C), dendritic, small inducible cytokine A18, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 18, pulmonary andactivation-regulated | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human CCL18/PARC in ELISAs and Western blots. In ELISAs, does not cross-react with recombinant human CCL3, 4, 14, 15, 23, recombinant mouse (rm) CCL3, rmCCL4, recombinant viral (rv) MIP-I or rvMIP-II. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only (RUO)